Merck
ENA638598870
Enamine
1-tert-butyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Größe auswählen
50 MG
€ 708,00
100 MG
€ 913,40
250 MG
€ 1.281,30
500 MG
€ 1.993,70
1 G
€ 2.544,90
2.5 G
€ 4.944,70
5 G
€ 7.293,80
10 G
€ 10.790,80
Lieferanten-SKU: EN300-344916-50MG
€ 708,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 708,00
100 MG
€ 913,40
250 MG
€ 1.281,30
500 MG
€ 1.993,70
1 G
€ 2.544,90
2.5 G
€ 4.944,70
5 G
€ 7.293,80
10 G
€ 10.790,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-344916-50MG
€ 708,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
129-132
Iupac Name
1-tert-butyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-10(2,3)11-6-4-5-7(8(11)12)9(13)14/h4-6H,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
ODRSRNLRTYDDRX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344916
Melting Point
129-132
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344916
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)