Merck
ENA638598625
Enamine
(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
€ 472,70
100 MG
€ 624,80
250 MG
€ 873,10
500 MG
€ 1.348,90
1 G
€ 1.716,80
2.5 G
€ 3.322,30
5 G
€ 4.894,00
10 G
€ 7.236,60
Lieferanten-SKU: EN300-345764-50MG
€ 472,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 472,70
100 MG
€ 624,80
250 MG
€ 873,10
500 MG
€ 1.348,90
1 G
€ 1.716,80
2.5 G
€ 3.322,30
5 G
€ 4.894,00
10 G
€ 7.236,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-345764-50MG
€ 472,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(6-fluorobenzo[d]isoxazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7FN2O.ClH/c9-5-1-2-6-7(4-10)11-12-8(6)3-5;/h1-3H,4,10H2;1H
InChIKey
ODDAVRZXWYZYCZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345764
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345764
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)