Merck
ENA638598522
Enamine
1-oxaspiro[4.4]nonan-3-amine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 242,60
250 MG
€ 327,10
500 MG
€ 489,60
1 G
€ 614,40
2.5 G
€ 1.078,50
5 G
€ 1.852,00
10 G
€ 3.399,00
Lieferanten-SKU: EN300-344725-100MG
€ 242,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 242,60
250 MG
€ 327,10
500 MG
€ 489,60
1 G
€ 614,40
2.5 G
€ 1.078,50
5 G
€ 1.852,00
10 G
€ 3.399,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-344725-100MG
€ 242,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-oxaspiro[4.4]nonan-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-7-5-8(10-6-7)3-1-2-4-8;/h7H,1-6,9H2;1H
InChIKey
NFMCLOQOJNRARH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344725
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344725
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)