Merck
ENA638598383
Enamine
methyl({[(2R)-piperidin-2-yl]methyl})amine dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 418,10
250 MG
€ 578,00
500 MG
€ 886,10
1 G
€ 1.122,70
2.5 G
€ 2.158,80
5 G
€ 3.171,50
Lieferanten-SKU: EN300-343759-100MG
€ 418,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 418,10
250 MG
€ 578,00
500 MG
€ 886,10
1 G
€ 1.122,70
2.5 G
€ 2.158,80
5 G
€ 3.171,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-343759-100MG
€ 418,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(R)-N-methyl-1-(piperidin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2.2ClH/c1-8-6-7-4-2-3-5-9-7;;/h7-9H,2-6H2,1H3;2*1H/t7-;;/m1../s1
InChIKey
UEUIIRPSKQKNHA-XCUBXKJBSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343759
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343759
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)