Wichtige Dokumente
ENA638591170
Enamine
5,7-difluoro-3-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-336959-50MG
€ 436,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-336959-50MG
€ 436,30
Iupac Name
5,7-difluoro-3-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7F2NO2/c1-4-6-2-5(11)3-7(12)9(6)13-8(4)10(14)15/h2-3,13H,1H3,(H,14,15)
InChIKey
RUTGKPKMHWIMFA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336959
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)