Wichtige Dokumente
ENA638588834
Enamine
methyl 2-(1,1-dioxo-1lambda6-thiomorpholin-3-yl)acetate hydrochloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
methyl 2-(1,1-dioxidothiomorpholin-3-yl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO4S.ClH/c1-12-7(9)4-6-5-13(10,11)3-2-8-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
InChIKey
DZKUXIVZGPWWMY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-335936
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-335936
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)