Wichtige Dokumente
ENA638588204
Enamine
5-fluoro-3-formyl-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-322074-100MG
€ 353,10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-322074-100MG
€ 353,10
Iupac Name
5-fluoro-3-formyl-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8FNO3/c1-13-9-3-2-6(12)4-7(9)8(5-14)10(13)11(15)16/h2-5H,1H3,(H,15,16)
InChIKey
AGTFDJYQJDBABU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322074
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)