Wichtige Dokumente
ENA638587975
Enamine
4-bromo-1H,1aH,6H,6aH-cyclopropa[a]indene-1-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-321466-50MG
€ 433,70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-321466-50MG
€ 433,70
Iupac Name
4-bromo-1,1a,6,6a-tetrahydrocyclopropa[a]indene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9BrO2/c12-6-1-2-7-5(3-6)4-8-9(7)10(8)11(13)14/h1-3,8-10H,4H2,(H,13,14)
InChIKey
YMMCIHUSZVSEMF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321466
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)