Merck
ENA638587500
Enamine
1-(isoquinolin-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Größe auswählen
50 MG
€ 390,80
100 MG
€ 559,80
250 MG
€ 779,50
500 MG
€ 1.203,30
1 G
€ 1.530,90
2.5 G
€ 2.954,40
5 G
€ 4.351,90
10 G
€ 6.433,20
Lieferanten-SKU: EN300-323039-50MG
€ 390,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 390,80
100 MG
€ 559,80
250 MG
€ 779,50
500 MG
€ 1.203,30
1 G
€ 1.530,90
2.5 G
€ 2.954,40
5 G
€ 4.351,90
10 G
€ 6.433,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-323039-50MG
€ 390,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(isoquinolin-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c15-12(16)13(6-7-13)11-10-4-2-1-3-9(10)5-8-14-11/h1-5,8H,6-7H2,(H,15,16)
InChIKey
XVMSJPPUFPMJSP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323039
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323039
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)