Merck
ENA638586783
Enamine
4-[(oxiran-2-yl)methyl]oxan-4-ol
Größe auswählen
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
Lieferanten-SKU: EN300-314641-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-314641-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(oxiran-2-ylmethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-ol
Inchi Code
1S/C8H14O3/c9-8(5-7-6-11-7)1-3-10-4-2-8/h7,9H,1-6H2
InChIKey
KLRMJNVQRFMHEJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314641
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314641
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)