Merck
ENA580357684
Enamine
(1,3,3-trimethylcyclohexyl)methanamine
Größe auswählen
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
Lieferanten-SKU: EN300-330215-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-330215-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1,3,3-trimethylcyclohexyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H21N/c1-9(2)5-4-6-10(3,7-9)8-11/h4-8,11H2,1-3H3
InChIKey
PZVANPGBOPAOIK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330215
Piktogramme
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330215
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)