Wichtige Dokumente
ENA580354558
Enamine
methyl 2,6-dimethylpiperidine-4-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-322958-50MG
€ 375,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-322958-50MG
€ 375,20
Iupac Name
methyl 2,6-dimethylpiperidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-6-4-8(9(11)12-3)5-7(2)10-6/h6-8,10H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
SCSANXWNALCTOF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322958
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)