Merck
ENA580354543
Enamine
rac-(1R,2R)-2-methyl-1-[4-(propan-2-yl)phenyl]cyclopropan-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
€ 436,30
100 MG
€ 627,40
250 MG
€ 877,00
500 MG
€ 1.355,40
1 G
€ 1.724,60
2.5 G
€ 3.337,90
5 G
€ 4.917,40
10 G
€ 7.270,40
Lieferanten-SKU: EN300-321104-50MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 436,30
100 MG
€ 627,40
250 MG
€ 877,00
500 MG
€ 1.355,40
1 G
€ 1.724,60
2.5 G
€ 3.337,90
5 G
€ 4.917,40
10 G
€ 7.270,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.76
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-321104-50MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,2R)-1-(4-isopropylphenyl)-2-methylcyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19N.ClH/c1-9(2)11-4-6-12(7-5-11)13(14)8-10(13)3;/h4-7,9-10H,8,14H2,1-3H3;1H/t10-,13-;/m1./s1
InChIKey
FOAJLLVDCFAXQB-HTMVYDOJSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321104
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321104
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)