Merck
ENA580354258
Enamine
2-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carbonitrile
Größe auswählen
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
5 G
€ 2.708,70
10 G
€ 3.995,70
Lieferanten-SKU: EN300-321552-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
5 G
€ 2.708,70
10 G
€ 3.995,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-321552-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
85-89
Iupac Name
2-methyl-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-10(6-11)7-12-8-4-2-3-5-9(8)13-10/h2-5H,7H2,1H3
InChIKey
LIPVUQGTRBXINU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321552
Melting Point
85-89
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321552
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)