Merck
ENA580351550
Enamine
1-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-methylcyclopentane-1-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 393,40
250 MG
€ 544,20
500 MG
€ 831,50
1 G
€ 1.051,20
2.5 G
€ 2.018,40
5 G
€ 2.966,10
10 G
€ 4.377,90
Lieferanten-SKU: EN300-319263-100MG
€ 393,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 393,40
250 MG
€ 544,20
500 MG
€ 831,50
1 G
€ 1.051,20
2.5 G
€ 2.018,40
5 G
€ 2.966,10
10 G
€ 4.377,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-319263-100MG
€ 393,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-methylcyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H21NO4/c1-8-5-6-12(7-8,9(14)15)13-10(16)17-11(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChIKey
BJFXWWXEILERJS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-319263
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-319263
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)