Wichtige Dokumente
ENA580349851
Enamine
2-benzyl-8-oxa-2-azaspiro[4.5]decane-4-carboxylic acid hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-315528-100MG
€ 423,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-315528-100MG
€ 423,30
Iupac Name
2-benzyl-8-oxa-2-azaspiro[4.5]decane-4-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H21NO3.ClH/c18-15(19)14-11-17(10-13-4-2-1-3-5-13)12-16(14)6-8-20-9-7-16;/h1-5,14H,6-12H2,(H,18,19);1H
InChIKey
HTPIIXOXXJMZNF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315528
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)