Merck
ENA580348828
Enamine
3-fluoro-1,1-dioxo-1lambda6-thiolane-3-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 394,70
250 MG
€ 544,20
500 MG
€ 831,50
1 G
€ 1.053,80
2.5 G
€ 2.021,00
5 G
€ 2.968,70
10 G
€ 4.379,20
Lieferanten-SKU: EN300-311920-100MG
€ 394,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 394,70
250 MG
€ 544,20
500 MG
€ 831,50
1 G
€ 1.053,80
2.5 G
€ 2.021,00
5 G
€ 2.968,70
10 G
€ 4.379,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-311920-100MG
€ 394,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-fluorotetrahydrothiophene-3-carboxylic acid 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C5H7FO4S/c6-5(4(7)8)1-2-11(9,10)3-5/h1-3H2,(H,7,8)
InChIKey
PNGVBYRYXMAKKG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311920
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311920
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)