Merck
ENA580348692
Enamine
4-hydroxy-2-phenylbenzoic acid
Größe auswählen
50 MG
€ 476,60
100 MG
€ 687,20
250 MG
€ 964,10
500 MG
€ 1.493,20
1 G
€ 1.902,70
Lieferanten-SKU: EN300-305603-50MG
€ 476,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 476,60
100 MG
€ 687,20
250 MG
€ 964,10
500 MG
€ 1.493,20
1 G
€ 1.902,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-305603-50MG
€ 476,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
5-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(13(15)16)12(8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14H,(H,15,16)
InChIKey
IPXDGHZTUBSPSG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305603
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305603
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)