Wichtige Dokumente
ENA517163107
Enamine
methyl 2-(4-amino-2-fluorophenoxy)propanoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-311633-100MG
€ 363,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-311633-100MG
€ 363,50
Iupac Name
methyl 2-(4-amino-2-fluorophenoxy)propanoate
Inchi Code
1S/C10H12FNO3/c1-6(10(13)14-2)15-9-4-3-7(12)5-8(9)11/h3-6H,12H2,1-2H3
InChIKey
JLTIRZLWSSRCMB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311633
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)