Wichtige Dokumente
ENA517162642
Enamine
(2,4-difluorophenyl)(imino)methyl-lambda6-sulfanone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-315045-50MG
€ 411,60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-315045-50MG
€ 411,60
Iupac Name
2,4-difluoro-S-methylenebenzenesulfinamide
Inchi Code
1S/C7H7F2NOS/c1-12(10,11)7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,1H2,(H2,10,11)
InChIKey
NIXWWZKBVRNIAV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315045
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)