Merck
ENA517162482
Enamine
[3-ethyl-5-(iodomethyl)oxolan-3-yl]methanol
Größe auswählen
50 MG
€ 394,70
100 MG
€ 565,00
250 MG
€ 788,60
500 MG
€ 1.217,60
1 G
€ 1.547,80
Lieferanten-SKU: EN300-311516-50MG
€ 394,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 394,70
100 MG
€ 565,00
250 MG
€ 788,60
500 MG
€ 1.217,60
1 G
€ 1.547,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-311516-50MG
€ 394,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-ethyl-5-(iodomethyl)tetrahydrofuran-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H15IO2/c1-2-8(5-10)3-7(4-9)11-6-8/h7,10H,2-6H2,1H3
InChIKey
ZICPUOILXZMYGJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311516
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311516
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)