Merck
ENA517162164
Enamine
2,2,5,5-tetramethylcyclopentan-1-one
Größe auswählen
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
5 G
€ 2.708,70
10 G
€ 3.995,70
Lieferanten-SKU: EN300-310568-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
5 G
€ 2.708,70
10 G
€ 3.995,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-310568-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2,5,5-tetramethylcyclopentanone
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-8(2)5-6-9(3,4)7(8)10/h5-6H2,1-4H3
InChIKey
BXYUQRQZHXARGL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310568
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)