Merck
ENA517161656
Enamine
2-iodopropanedial
Größe auswählen
100 MG
€ 185,40
250 MG
€ 245,20
500 MG
€ 429,80
1 G
€ 557,20
2.5 G
€ 1.047,30
5 G
€ 1.529,60
10 G
€ 2.245,90
Lieferanten-SKU: EN300-307166-100MG
€ 185,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 185,40
250 MG
€ 245,20
500 MG
€ 429,80
1 G
€ 557,20
2.5 G
€ 1.047,30
5 G
€ 1.529,60
10 G
€ 2.245,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.96
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-307166-100MG
€ 185,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2Z)-3-hydroxy-2-iodo-2-propenal
Inchi Code
1S/C3H3IO2/c4-3(1-5)2-6/h1-3H
InChIKey
CTDBHYCWOSCODO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307166
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307166
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)