Merck
ENA517161624
Enamine
3-hydrazinylphenol hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
€ 357,00
100 MG
€ 511,70
250 MG
€ 711,90
Lieferanten-SKU: EN300-306697-50MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 357,00
100 MG
€ 511,70
250 MG
€ 711,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.6
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-306697-50MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-hydrazinophenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O.ClH/c7-8-5-2-1-3-6(9)4-5;/h1-4,8-9H,7H2;1H
InChIKey
IHGLIXPEEQJSDC-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306697
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306697
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)