Wichtige Dokumente
ENA517161471
Enamine
{2-azabicyclo[2.2.2]octan-6-yl}methanol hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-310317-50MG
€ 354,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-310317-50MG
€ 354,40
Iupac Name
(2-azabicyclo[2.2.2]octan-6-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c10-5-7-3-6-1-2-8(7)9-4-6;/h6-10H,1-5H2;1H
InChIKey
CCFJVZPYWMLBAP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310317
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)