Wichtige Dokumente
ENA514507225
Enamine
7-thia-1-azaspiro[4.4]nonan-4-ol
About This Item
Iupac Name
7-thia-1-azaspiro[4.4]nonan-4-ol
Inchi Code
1S/C7H13NOS/c9-6-1-3-8-7(6)2-4-10-5-7/h6,8-9H,1-5H2
InChIKey
RONUWACGYCYREO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306049
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)