Wichtige Dokumente
ENA514506573
Enamine
2-(prop-2-en-1-yloxy)ethan-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-306271-100MG
€ 357,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-306271-100MG
€ 357,00
Iupac Name
2-(allyloxy)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-2-4-7-5-3-6;/h2H,1,3-6H2;1H
InChIKey
BYHSFTFGFCNWQH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306271
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)