Merck
ENA514506514
Enamine
1,2,2-trimethylcyclopropan-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 448,00
250 MG
€ 622,20
500 MG
€ 955,00
1 G
€ 1.212,40
2.5 G
€ 2.333,00
5 G
€ 3.428,90
10 G
€ 5.063,00
Lieferanten-SKU: EN300-305569-100MG
€ 448,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 448,00
250 MG
€ 622,20
500 MG
€ 955,00
1 G
€ 1.212,40
2.5 G
€ 2.333,00
5 G
€ 3.428,90
10 G
€ 5.063,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.64
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-305569-100MG
€ 448,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1,2,2-trimethylcyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N.ClH/c1-5(2)4-6(5,3)7;/h4,7H2,1-3H3;1H
InChIKey
BHNIOZOVIXSLNA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305569
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305569
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)