Merck
ENA514506455
Enamine
2-(piperazin-1-yl)benzene-1-sulfonamide dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 423,30
250 MG
€ 587,10
500 MG
€ 900,40
1 G
€ 1.140,90
2.5 G
€ 2.192,60
5 G
€ 3.222,20
10 G
€ 4.758,80
Lieferanten-SKU: EN300-304917-100MG
€ 423,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 423,30
250 MG
€ 587,10
500 MG
€ 900,40
1 G
€ 1.140,90
2.5 G
€ 2.192,60
5 G
€ 3.222,20
10 G
€ 4.758,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-304917-100MG
€ 423,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(piperazin-1-yl)benzenesulfonamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N3O2S.2ClH/c11-16(14,15)10-4-2-1-3-9(10)13-7-5-12-6-8-13;;/h1-4,12H,5-8H2,(H2,11,14,15);2*1H
InChIKey
DYSBBDKZYZTEDF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304917
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304917
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)