Merck
ENA514237282
Enamine
methyl 2-(2-methylcyclohexylidene)acetate
Größe auswählen
100 MG
€ 185,40
250 MG
€ 245,20
500 MG
€ 429,80
1 G
€ 557,20
2.5 G
€ 1.047,30
5 G
€ 1.529,60
10 G
€ 2.245,90
Lieferanten-SKU: EN300-302288-100MG
€ 185,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 185,40
250 MG
€ 245,20
500 MG
€ 429,80
1 G
€ 557,20
2.5 G
€ 1.047,30
5 G
€ 1.529,60
10 G
€ 2.245,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-302288-100MG
€ 185,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (Z)-2-(2-methylcyclohexylidene)acetate
Inchi Code
1S/C10H16O2/c1-8-5-3-4-6-9(8)7-10(11)12-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b9-7-
InChIKey
WPQWBDMYEIECGY-CLFYSBASSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302288
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302288
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)