Merck
ENA514237280
Enamine
ethyl 3-bromo-6-fluoropyridine-2-carboxylate
Größe auswählen
50 MG
€ 341,40
100 MG
€ 485,70
250 MG
€ 675,50
500 MG
€ 1.038,20
1 G
€ 1.317,70
2.5 G
€ 2.538,40
5 G
€ 3.735,70
10 G
€ 5.519,30
Lieferanten-SKU: EN300-302284-50MG
€ 341,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 341,40
100 MG
€ 485,70
250 MG
€ 675,50
500 MG
€ 1.038,20
1 G
€ 1.317,70
2.5 G
€ 2.538,40
5 G
€ 3.735,70
10 G
€ 5.519,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.05
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-302284-50MG
€ 341,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-bromo-6-fluoro-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H7BrFNO2/c1-2-13-8(12)7-5(9)3-4-6(10)11-7/h3-4H,2H2,1H3
InChIKey
HIJWTRLTQRTXJB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302284
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302284
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)