Merck
ENA514237261
Enamine
tert-butyl N-{3-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]propyl}carbamate
Größe auswählen
100 MG
€ 394,70
250 MG
€ 544,20
500 MG
€ 831,50
1 G
€ 1.053,80
2.5 G
€ 2.021,00
5 G
€ 2.968,70
10 G
€ 4.379,20
Lieferanten-SKU: EN300-299042-100MG
€ 394,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 394,70
250 MG
€ 544,20
500 MG
€ 831,50
1 G
€ 1.053,80
2.5 G
€ 2.021,00
5 G
€ 2.968,70
10 G
€ 4.379,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-299042-100MG
€ 394,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (3-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)propyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H25NO5/c1-12(2,3)18-11(15)13-5-4-7-16-9-10-17-8-6-14/h14H,4-10H2,1-3H3,(H,13,15)
InChIKey
NVQXKSHXKOYISL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299042
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299042
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)