Wichtige Dokumente
ENA514236962
Enamine
3-oxa-7-azabicyclo[4.1.0]heptane
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-300958-50MG
€ 394,70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-300958-50MG
€ 394,70
Iupac Name
3-oxa-7-azabicyclo[4.1.0]heptane
Inchi Code
1S/C5H9NO/c1-2-7-3-5-4(1)6-5/h4-6H,1-3H2
InChIKey
DIUNZTQKLKGEBB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300958
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)