Merck
ENA514234561
Enamine
(3-fluoro-4-methoxypyridin-2-yl)methanol
Größe auswählen
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
Lieferanten-SKU: EN300-263851-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-263851-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-fluoro-4-methoxypyridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H8FNO2/c1-11-6-2-3-9-5(4-10)7(6)8/h2-3,10H,4H2,1H3
InChIKey
LVMMFBGTSSCREG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263851
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263851
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)