Wichtige Dokumente
ENA508627181
Enamine
2-chloroethyl diethyl phosphate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-299540-50MG
€ 349,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-299540-50MG
€ 349,20
Iupac Name
2-chloroethyl diethyl phosphate
Inchi Code
1S/C6H14ClO4P/c1-3-9-12(8,10-4-2)11-6-5-7/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
ICRCFQJHNPNPHN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299540
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)