Merck
ENA508626414
Enamine
4-[(3,5-dimethylcyclohexyl)oxy]benzene-1-sulfonamide
Größe auswählen
100 MG
€ 436,30
250 MG
€ 604,00
500 MG
€ 927,70
1 G
€ 1.176,00
Lieferanten-SKU: EN300-296494-100MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 436,30
250 MG
€ 604,00
500 MG
€ 927,70
1 G
€ 1.176,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.39
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-296494-100MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[(3,5-dimethylcyclohexyl)oxy]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C14H21NO3S/c1-10-7-11(2)9-13(8-10)18-12-3-5-14(6-4-12)19(15,16)17/h3-6,10-11,13H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,16,17)
InChIKey
MYDZRBJNCOKOEZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-296494
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-296494
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)