Merck
ENA508626194
Enamine
3-amino-N-methylpyridine-2-sulfonamide
Größe auswählen
100 MG
€ 468,80
250 MG
€ 648,20
500 MG
€ 995,30
1 G
€ 1.264,40
2.5 G
€ 2.434,40
Lieferanten-SKU: EN300-267576-100MG
€ 468,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 468,80
250 MG
€ 648,20
500 MG
€ 995,30
1 G
€ 1.264,40
2.5 G
€ 2.434,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-267576-100MG
€ 468,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-N-methylpyridine-2-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O2S/c1-8-12(10,11)6-5(7)3-2-4-9-6/h2-4,8H,7H2,1H3
InChIKey
PBDDWMREGRRVDE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267576
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267576
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)