Merck
ENA508626124
Enamine
2-(2-bromo-5-fluorophenyl)ethan-1-ol
Größe auswählen
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
5 G
€ 2.708,70
10 G
€ 3.995,70
Lieferanten-SKU: EN300-269971-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
5 G
€ 2.708,70
10 G
€ 3.995,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.05
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-269971-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-bromo-5-fluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c9-8-2-1-7(10)5-6(8)3-4-11/h1-2,5,11H,3-4H2
InChIKey
WCHMYCOJRHCHAK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269971
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269971
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)