Merck
ENA508625861
Enamine
2-chloro-6-cyclopropylpyridine-4-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 199,70
250 MG
€ 264,70
500 MG
€ 455,80
1 G
€ 592,30
2.5 G
€ 1.117,50
5 G
€ 1.631,00
10 G
€ 2.396,70
Lieferanten-SKU: EN300-269297-100MG
€ 199,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 199,70
250 MG
€ 264,70
500 MG
€ 455,80
1 G
€ 592,30
2.5 G
€ 1.117,50
5 G
€ 1.631,00
10 G
€ 2.396,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-269297-100MG
€ 199,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-6-cyclopropylisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H8ClNO2/c10-8-4-6(9(12)13)3-7(11-8)5-1-2-5/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
InChIKey
CSZABJNHCVVZMX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269297
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269297
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)