Merck
ENA508625079
Enamine
2-amino-N-benzyl-N-ethylpentanamide hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 223,10
250 MG
€ 299,80
500 MG
€ 528,60
1 G
€ 679,40
Lieferanten-SKU: EN300-264102-100MG
€ 223,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 223,10
250 MG
€ 299,80
500 MG
€ 528,60
1 G
€ 679,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.8
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-264102-100MG
€ 223,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-N-benzyl-N-ethylpentanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H22N2O.ClH/c1-3-8-13(15)14(17)16(4-2)11-12-9-6-5-7-10-12;/h5-7,9-10,13H,3-4,8,11,15H2,1-2H3;1H
InChIKey
HEWMYLFWWHTEAU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264102
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264102
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)