Merck
ENA508624369
Enamine
1,9-dioxaspiro[5.5]undecane-4-carboximidamide hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
€ 433,70
100 MG
€ 622,20
250 MG
€ 869,20
500 MG
€ 1.341,10
1 G
€ 1.707,70
Lieferanten-SKU: EN300-264063-50MG
€ 433,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 433,70
100 MG
€ 622,20
250 MG
€ 869,20
500 MG
€ 1.341,10
1 G
€ 1.707,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.73
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-264063-50MG
€ 433,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1,9-dioxaspiro[5.5]undecan-4-ylidene)methanediamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H18N2O2.ClH/c11-9(12)8-1-4-14-10(7-8)2-5-13-6-3-10;/h1-7,11-12H2;1H
InChIKey
NBHNWVSQIBYPNH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264063
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264063
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)