Merck
ENA497682142
Enamine
1-ethynyl-4-methoxynaphthalene
Größe auswählen
100 MG
€ 401,20
250 MG
€ 552,00
500 MG
€ 845,80
1 G
€ 1.070,70
Lieferanten-SKU: EN300-267008-100MG
€ 401,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 401,20
250 MG
€ 552,00
500 MG
€ 845,80
1 G
€ 1.070,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-267008-100MG
€ 401,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-ethynyl-4-methoxynaphthalene
Inchi Code
1S/C13H10O/c1-3-10-8-9-13(14-2)12-7-5-4-6-11(10)12/h1,4-9H,2H3
InChIKey
NOIHRCZGOXUPAB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267008
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267008
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)