Merck
ENA497681437
Enamine
1-(5-methyl-1,2,4-oxadiazole-3-carbonyl)piperazine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 357,00
250 MG
€ 490,90
500 MG
€ 748,30
1 G
€ 945,90
Lieferanten-SKU: EN300-266246-100MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 357,00
250 MG
€ 490,90
500 MG
€ 748,30
1 G
€ 945,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-266246-100MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)(piperazin-1-yl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N4O2.ClH/c1-6-10-7(11-14-6)8(13)12-4-2-9-3-5-12;/h9H,2-5H2,1H3;1H
InChIKey
YVWMLYJMTGECJQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266246
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266246
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)