Merck
ENA497681207
Enamine
2-acetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulfonyl chloride
Größe auswählen
100 MG
€ 401,20
250 MG
€ 552,00
500 MG
€ 845,80
1 G
€ 1.070,70
2.5 G
€ 2.053,50
5 G
€ 3.018,10
10 G
€ 4.453,30
Lieferanten-SKU: EN300-265490-100MG
€ 401,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 401,20
250 MG
€ 552,00
500 MG
€ 845,80
1 G
€ 1.070,70
2.5 G
€ 2.053,50
5 G
€ 3.018,10
10 G
€ 4.453,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.74
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-265490-100MG
€ 401,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-7-isoquinolinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H12ClNO3S/c1-8(14)13-5-4-9-2-3-11(17(12,15)16)6-10(9)7-13/h2-3,6H,4-5,7H2,1H3
InChIKey
MULMLDROTQLKML-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265490
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265490
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)