Wichtige Dokumente
ENA497679203
Enamine
ethoxy(propan-2-yl)amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-261739-100MG
€ 223,10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-261739-100MG
€ 223,10
Iupac Name
O-ethyl-N-isopropylhydroxylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H13NO.ClH/c1-4-7-6-5(2)3;/h5-6H,4H2,1-3H3;1H
InChIKey
FNGAAKWIDNYABD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261739
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)