Wichtige Dokumente
ENA497678891
Enamine
{3-[(2,4-difluorophenyl)methoxy]phenyl}methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-260435-100MG
€ 232,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-260435-100MG
€ 232,20
Iupac Name
{3-[(2,4-difluorobenzyl)oxy]phenyl}methanol
Inchi Code
1S/C14H12F2O2/c15-12-5-4-11(14(16)7-12)9-18-13-3-1-2-10(6-13)8-17/h1-7,17H,8-9H2
InChIKey
LPKXSIVJQUZIAN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260435
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)