Merck
ENA497678616
Enamine
3-bromo-6-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 210,10
250 MG
€ 281,60
500 MG
€ 416,80
1 G
€ 522,10
2.5 G
€ 982,30
5 G
€ 1.748,00
10 G
€ 3.280,70
Lieferanten-SKU: EN300-256918-100MG
€ 210,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 210,10
250 MG
€ 281,60
500 MG
€ 416,80
1 G
€ 522,10
2.5 G
€ 982,30
5 G
€ 1.748,00
10 G
€ 3.280,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.04
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-256918-100MG
€ 210,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-6-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrFO3/c1-13-7-4(9)2-3-5(10)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
WRSPJCQSBRAYCE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256918
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256918
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)