Merck
ENA497678580
Enamine
2-(diethylamino)ethyl 3-amino-2-ethoxybenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.37
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(diethylamino)ethyl 3-amino-2-ethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C15H24N2O3/c1-4-17(5-2)10-11-20-15(18)12-8-7-9-13(16)14(12)19-6-3/h7-9H,4-6,10-11,16H2,1-3H3
InChIKey
OEDFXEBGFNZIBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256483
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256483
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)