Wichtige Dokumente
ENA497678539
Enamine
2-phenylfuro[3,2-b]pyridine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-255834-100MG
€ 73,60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-255834-100MG
€ 73,60
mp (Schmelzpunkt)
88-93
Iupac Name
2-phenylfuro[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C13H9NO/c1-2-5-10(6-3-1)13-9-11-12(15-13)7-4-8-14-11/h1-9H
InChIKey
IZQVYGNVFNSARJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255834
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)