Merck
ENA497376732
Enamine
{3-[(2-chloroethyl)amino]propoxy}phosphonic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 1.070,30
250 MG
€ 1.448,60
500 MG
€ 2.176,60
1 G
€ 2.738,20
Lieferanten-SKU: EN300-257859-100MG
€ 1.070,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 1.070,30
250 MG
€ 1.448,60
500 MG
€ 2.176,60
1 G
€ 2.738,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.59
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-257859-100MG
€ 1.070,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-((2-chloroethyl)amino)propyl dihydrogen phosphate
Inchi Code
1S/C5H13ClNO4P/c6-2-4-7-3-1-5-11-12(8,9)10/h7H,1-5H2,(H2,8,9,10)
InChIKey
PITFYGYGJBKWBD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257859
Piktogramme
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257859
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)